trans-4-(Aminomethyl)cyclohexancarbonsäure
Lieferant: Molekula
MOLEM77717564EA 0 CHF
MOLEM77717564
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexancarbonsäure
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
MDL Number: MFCD00001466
CAS-Nummer: 1197-18-8
EINECS: 214-818-2