4-Chlor-2-methylphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31791G5EA
0
CHF
ACTIAS31791G5
ACTIAS31791G1
4-Chlor-2-methylphenylboronsäure
4-Chlor-2-methylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BClO₂ MW: 170,40 g/mol |
MDL Number:
MFCD02683107 CAS-Nummer: 209919-30-2 |