5-Chlor-2-methylphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS51161G5EA 0 CHF
ACTIAS51161G5 ACTIAS51161G1
5-Chlor-2-methylphenylboronsäure
5-Chlor-2-methylphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
MDL Number: MFCD03411939
CAS-Nummer: 148839-33-2