3-Chlor-4-methylphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS34968G5EA
0
CHF
ACTIAS34968G5
ACTIAS34968G10
ACTIAS34968G1
3-Chlor-4-methylphenylboronsäure
3-Chlor-4-methylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BClO₂ MW: 170,40 g/mol |
MDL Number:
MFCD04039010 CAS-Nummer: 175883-63-3 |