2-Chlor-5-methylphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS35175G1EA
0
CHF
ACTIAS35175G1
ACTIAS35175G10
ACTIAS35175G5
2-Chlor-5-methylphenylboronsäure
2-Chlor-5-methylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BClO₂ MW: 170,40 g/mol |
MDL Number:
MFCD06659822 CAS-Nummer: 193353-35-4 |