3-Methyl-1H-1,2,4-triazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS36453G1EA
0
CHF
ACTIAS36453G1
ACTIAS36453MG250
ACTIAS36453G5
3-Methyl-1H-1,2,4-triazol
3-Methyl-1H-1,2,4-triazol
Formel:
C₃H₅N₃ MW: 83,0900 g/mol |
MDL Number:
MFCD00233931 CAS-Nummer: 7170-01-6 |