5-Pyrimidinecarbonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS30400G1EA 0 CHF
ACTIAS30400G1 ACTIAS30400G5
5-Pyrimidinecarbonitrile
5-Pyrimidinecarbonitrile
Formula: C₅H₃N₃
MW: 105.1 g/mol
MDL Number: MFCD00235052
CAS Number: 40805-79-6