2-Bromo-6-fluoronaphthalene
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS35852G1EA 0 CHF
ACTIAS35852G1 ACTIAS35852G5
2-Bromo-6-fluoronaphthalene
2-Bromo-6-fluoronaphthalene
Formula: C₁₀H₆BrF
MDL Number: MFCD09763683
CAS Number: 324-41-4