Ethyl-4-brompicolinat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS35821G5EA
0
CHF
ACTIAS35821G5
ACTIAS35821G1
Ethyl-4-brompicolinat
Ethyl-4-brompicolinat
Formel:
C₈H₈BrNO₂ MW: 230,0600 g/mol |
MDL Number:
MFCD09839150 CAS-Nummer: 62150-47-4 |