5-Methylisophthalic acid
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS21840G100EA 0 CHF
ACTIAS21840G100 ACTIAS21840G25
5-Methylisophthalic acid
5-Methylisophthalic acid
Formula: C₉H₈O₄
MW: 180.16 g/mol
MDL Number: MFCD00013986
CAS Number: 499-49-0
EINECS: 207-881-2