1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33083G5EA
0
CHF
ACTIAS33083G5
ACTIAS33083G1
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Formula:
C₁₄H₂₁Br MW: 269.23 |
MDL Number:
MFCD00796945 CAS Number: 22385-77-9 |