2,4-Dinitro-5-fluorotoluene
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 1-Fluoro-5-methyl-2,4-dinitrobenzene
ACTIAS25353G5EA 119 CHF
ACTIAS25353G5
2,4-Dinitro-5-fluorotoluene
2,4-Dinitro-5-fluorotoluene
Formula: C₇H₅FN₂O₄
MW: 200.1240 g/mol
MDL Number: MFCD00205111
CAS Number: 349-01-9