3-Isobutoxybenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS24171G5EA
458
CHF
ACTIAS24171G5
3-Isobutoxybenzoesäure
3-Isobutoxybenzoesäure
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ |
MDL Number:
MFCD01993662 CAS-Nummer: 350997-58-9 |