3-Bromo-5-nitroanisole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
1-Bromo-3-methoxy-5-nitrobenzene
ACTIAS35520G5EA
0
CHF
ACTIAS35520G5
ACTIAS35520G1
3-Bromo-5-nitroanisole
3-Bromo-5-nitroanisole
Formula:
C₇H₆BrNO₃ |
MDL Number:
MFCD04112752 CAS Number: 16618-67-0 |