2-Chloro-4-methoxybenzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS25311G5EA
0
CHF
ACTIAS25311G5
2-Chloro-4-methoxybenzonitrile
2-Chloro-4-methoxybenzonitrile
Formula:
C₈H₆ClNO |
MDL Number:
MFCD00156133 CAS Number: 127666-99-3 |