3-Fluoro-5-iodobenzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS32462G5EA
0
CHF
ACTIAS32462G5
ACTIAS32462G1
3-Fluoro-5-iodobenzonitrile
3-Fluoro-5-iodobenzonitrile
Formula:
C₇H₃FIN MW: 247.0100 g/mol |
MDL Number:
MFCD04116468 CAS Number: 723294-75-5 |