2-Cyan-6-fluoranilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS32235G5EA
0
CHF
ACTIAS32235G5
ACTIAS32235G10
ACTIAS32235G1
2-Cyan-6-fluoranilin
2-Cyan-6-fluoranilin
Formel:
C₇H₅FN₂ MW: 136,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD07368774 CAS-Nummer: 115661-37-5 |