3-Fluorosalicylaldehyde
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
3-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
ACTIAS30964G10EA
0
CHF
ACTIAS30964G10
ACTIAS30964G5
3-Fluorosalicylaldehyde
3-Fluorosalicylaldehyde
Formula:
C₇H₅FO₂ MW: 140.12 |
MDL Number:
MFCD00003319 CAS Number: 394-50-3 |