4-Brom-1-naphthol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS30852G5EA
0
CHF
ACTIAS30852G5
ACTIAS30852G1
4-Brom-1-naphthol
4-Brom-1-naphthol
Formel:
C₁₀H₇BrO MW: 223,0700 g/mol |
MDL Number:
MFCD03129265 CAS-Nummer: 571-57-3 |