4'-Amino-2'-methylacetanilide
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS1650G1EA 0 CHF
ACTIAS1650G1 ACTIAS1650G5 ACTIAS1650G25
4'-Amino-2'-methylacetanilide
4'-Amino-2'-methylacetanilide
Formula: C₉H₁₂N₂O
MDL Number: MFCD00276633
CAS Number: 56891-59-9