2-Fluor-m-toluidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33734G5EA
0
CHF
ACTIAS33734G5
ACTIAS33734G10
ACTIAS33734G1
2-Fluor-m-toluidin
2-Fluor-m-toluidin
Formel:
C₇H₈FN MW: 125,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD06410915 CAS-Nummer: 1978-33-2 |