4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 2-Bromo-5-methoxybenzotrifluoride4-Bromo-3-trifluoromethylanisole
ACTIAS31277G1EA 0 CHF
ACTIAS31277G1 ACTIAS31277G10 ACTIAS31277G5
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole
Formula: C₈H₆BrF₃O
MW: 255.04 g/mol
MDL Number: MFCD08059527
CAS Number: 400-72-6