2-Isopropylphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS35481G5EA
0
CHF
ACTIAS35481G5
ACTIAS35481G1
2-Isopropylphenylboronsäure
2-Isopropylphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₃BO₂ MW: 164,01 g/mol |
MDL Number:
MFCD03411937 CAS-Nummer: 89787-12-2 |