Rhodium(II)acetat dimer
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS40695G1EA
0
CHF
ACTIAS40695G1
Rhodium(II)acetat dimer
Rhodium(II)acetat dimer
Formel:
C₈H₁₂O₈Rh₂ MW: 441,987 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003538 CAS-Nummer: 15956-28-2 EINECS: 240-084-8 |