2-Aminoquinazoline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS30926G1EA 254.71 CHF
ACTIAS30926G1 ACTIAS30926G5
2-Aminoquinazoline
2-Aminoquinazoline
Formula: C₈H₇N₃
MDL Number: MFCD00956186
CAS Number: 1687-51-0