4-Chloro-6-methoxyquinazoline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS2596G5EA 591 CHF
ACTIAS2596G5 ACTIAS2596G1
4-Chloro-6-methoxyquinazoline
4-Chloro-6-methoxyquinazoline
Formula: C₉H₇ClN₂O
MW: 194.6177 g/mol
MDL Number: MFCD06657615
CAS Number: 50424-28-7