2,4,6-Trichloroquinazoline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS2566G1EA 0 CHF
ACTIAS2566G5 ACTIAS2566G1
2,4,6-Trichloroquinazoline
2,4,6-Trichloroquinazoline
Formula: C₈H₃Cl₃N₂
MDL Number: MFCD08445622
CAS Number: 20028-68-6