4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31772G5EA 0 CHF
ACTIAS31772G5 ACTIAS31772G1
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formula: C₆H₂Br₂N₂S
MW: 293.97 g/mol
MDL Number: MFCD00658844
CAS Number: 15155-41-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III