2,5-Thiophendicarbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS21752G25EA
17
CHF
ACTIAS21752G25
ACTIAS21752G100
2,5-Thiophendicarbonsäure
2,5-Thiophenedicarboxylic acid
Formel:
C₆H₄O₄S MW: 172,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00016896 CAS-Nummer: 4282-31-9 EINECS: 224-284-2 |