3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 3-Bromothiophene-2-carbonitrile
ACTIAS1737G5EA 0 CHF
ACTIAS1737G5 ACTIAS1737G25 ACTIAS1737G1
3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile
3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile
Formula: C₅H₂BrNS
MW: 188.05 g/mol
MDL Number: MFCD00068173
CAS Number: 18791-98-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III