5-Brom-2-thiophencarbonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33746G5EA 0 CHF
ACTIAS33746G5 ACTIAS33746G1
5-Brom-2-thiophencarbonitril
5-Brom-2-thiophencarbonitril
Formel: C₅H₂BrNS
MDL Number: MFCD04974080
CAS-Nummer: 2160-62-5