Benzo[b]thiophen-3-carbaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31492G5EA
0
CHF
ACTIAS31492G5
Benzo[b]thiophen-3-carbaldehyd
Benzo[b]thiophen-3-carbaldehyd
Formel:
C₉H₆OS MW: 162,2083 g/mol |
MDL Number:
MFCD00052376 CAS-Nummer: 5381-20-4 |