3,5-Bis(trifluormethyl)phenylhydrazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS24983G25EA
187
CHF
ACTIAS24983G25
ACTIAS24983G5
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylhydrazin
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylhydrazin
Formel:
C₈H₆F₆N₂ MW: 244,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD00051606 CAS-Nummer: 886-35-1 |