Methyl-4-aminosalicylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS21741G25EA
25
CHF
ACTIAS21741G25
ACTIAS21741G5
Methyl-4-aminosalicylat
Methyl-4-aminosalicylat
Formel:
C₈H₉NO₃ MW: 167,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00088091 CAS-Nummer: 4136-97-4 EINECS: 223-958-3 |