3-Amino-3-(2-fluorphenyl)propionsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS24243G25EA
507
CHF
ACTIAS24243G25
ACTIAS24243G5
ACTIAS24243G1
3-Amino-3-(2-fluorphenyl)propionsäure
3-Amino-3-(2-fluorphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₁₀FNO₂ MW: 183,1796 g/mol |
MDL Number:
MFCD00193241 CAS-Nummer: 117391-49-8 |