2-Hydroxythiazole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS36506G5EA 0 CHF
ACTIAS36506G5 ACTIAS36506G1 ACTIAS36506MG250
2-Hydroxythiazole
2-Hydroxythiazole
Formula: C₃H₃NOS
MDL Number: MFCD02094166
CAS Number: 82358-07-4