2,4-Dichloro-5-cyanothiazole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33372G1EA 0 CHF
ACTIAS33372G1 ACTIAS33372G5
2,4-Dichloro-5-cyanothiazole
2,4-Dichloro-5-cyanothiazole
Formula: C₄Cl₂N₂S
MW: 179.0300 g/mol
MDL Number: MFCD08669569
CAS Number: 82554-18-5