5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS32400G10EA
0
CHF
ACTIAS32400G10
ACTIAS32400G5
ACTIAS32400G1
5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine
5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine
Formula:
C₆H₇IN₂O₂ MW: 266.04 |
MDL Number:
MFCD00090865 CAS Number: 52522-99-3 |