2,6-Dichloropyrimidine-4-carbonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS37421G1EA
0
CHF
ACTIAS37421MG250
ACTIAS37421G1
2,6-Dichloropyrimidine-4-carbonitrile
2,6-Dichloropyrimidine-4-carbonitrile
Formula:
C₅HCl₂N₃ |
CAS Number:
26293-93-6 |