2-Chloropyrimidine-4-carbonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS1151G1EA
0
CHF
ACTIAS1151G1
ACTIAS1151G25
ACTIAS1151G5
2-Chloropyrimidine-4-carbonitrile
2-Chloropyrimidine-4-carbonitrile
Formula:
C₅H₂ClN₃ MW: 139.5400 g/mol |
MDL Number:
MFCD00234989 CAS Number: 75833-38-4 |