1-Phenyl-1H-pyrazol-5-carbaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33572G1EA
0
CHF
ACTIAS33572G1
1-Phenyl-1H-pyrazol-5-carbaldehyd
1-Phenyl-1H-pyrazol-5-carbaldehyd
Formel:
C₁₀H₈N₂O |
MDL Number:
MFCD00103497 CAS-Nummer: 132274-70-5 |