Methyl-2-pyrazinecarboxylate
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
Methyl pyrazine-2-carboxylate
, Methyl 2-pyrazinecarboxylate
ACTIAS50271G100EA
0
CHF
ACTIAS50271G100
ACTIAS50271G25
ACTIAS50271G5
Methyl-2-pyrazinecarboxylate
Methyl 2-pyrazinecarboxylate
Formula:
C₆H₆N₂O₂ MW: 138.13 g/mol |
MDL Number:
MFCD00014611 CAS Number: 6164-79-0 EINECS: 228-198-6 |