Kapillarsäulen, VF-DA
Lieferant: Agilent Technologies
VARICP8964EA 904 CHF
VARICP8964
Kapillarsäulen, VF-DA
Chromatographiesäulen
VF-DA ist eine einzigartige FaktorFour-GC-Säule mit garantiert geringem Bluten für die Bestätigungsprüfung von Drogenmissbrauch. Die VF-DA-Säule bietet eine hohe Rückgewinnung von Spurenkomponenten und eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber direkter Methanolinjektion.
  • Vernetzt und gebunden, um die Lebensdauer der Säule zu verlängern
  • Minimales Ausbluten zur Verbesserung der Nachweisgrenzen und der Produktivität
  • Hohe Rückgewinnung von Spurenbestandteilen für genaue Ergebnisse