Schutzbrillen, Hustler
Lieferant: Bollé Safety
Hustler
111-1004EA 133 CHF
111-1004 111-1005
Schutzbrillen, Hustler
Schutzbrillen
Ultra-wrap and sporty, these safety spectacles perfectly combine comfort, protection and design. Available in smoke and blue flash polarised version.
  • Seitenschutz
  • Rutschfester Nasensteg
  • Kratzfeste und beschlagfreie Beschichtungen
  • Rutschfeste Bügel
Gewicht: 25 g
Zertifizierungen: EN 160, EN 170, EN 172