Nullluft-Generatoren Zero Air, ZA-Bereich, Peak Scientific
564-0122EA 0 CHF
PEAK30-1110 PEAK30-1660 PEAK30-1610 PEAK30-1620 PEAK30-1160 PEAK30-1060 PEAK30-1170 PEAK30-1560 PEAK30-1670 PEAK30-1230 PEAK30-1010 PEAK30-1120 PEAK30-1020 PEAK30-1570
Nullluft-Generatoren Zero Air, ZA-Bereich, Peak Scientific
Die ZA-Reihe der Nullluft-Generatoren wurde speziell für die Verwendung von Flammgas für GC-Anwendungen entwickelt, bei denen Nullluft für den Betrieb erforderlich ist. Die Katalysatorkammern im Inneren dieser Nullluft-Generatoren Zero Air sorgen dafür, dass Druckluft von allen Kohlenwasserstoffen befreit wird, bevor sie zu Ihrer Anwendung geleitet wird.
  • Umluftkühlung, Selbsttests auf Dichtheit und automatische Abschaltfunktion
  • Die Geräte sind mit oder ohne interne Luftkompressoren erhältlich
  • Gesamtkohlenwasserstoffkonzentration <0,1 ppm