Hygromycin B
Supplier: EHRENSTORFER GMBH
Danger
EHERC14260000EA 293 CHF
EHERC14260000
Hygromycin B
Hygromycin B
Formula: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
MW: 527.5 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06795479
CAS Number: 31282-04-9
EINECS: 250-545-5
UN: 3462
ADR: 6.1,I