(±)-Ethyl-2-chloropropionate
Supplier: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11502800EA 89.5 CHF
EHERC11502800
(±)-Ethyl-2-chloropropionate
(±)-Ethyl 2-chloropropionate
Formula: C₅H₉ClO₂
MW: 136.58 g/mol
MDL Number: MFCD00000864
CAS Number: 535-13-7
EINECS: 208-610-0
UN: 2935
ADR: 3,III