2-Fluor-6-methoxybenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC3817F-100GEA 73.3 CHF
APOSPC3817F-100G
2-Fluor-6-methoxybenzonitril
2-Fluor-6-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 93…95 °C
MDL Number: MFCD00042291
CAS-Nummer: 94088-46-7
EINECS: 302-047-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III