Zinksulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
|
|
PRLS85195.260EA
0
CHF
PRLS85195.260
Zinksulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Zinksulfat
Formel:
O₄SZn MW: 161,45 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011302 CAS-Nummer: 7733-02-0 EINECS: 231-793-3 UN: 3082 ADR: 9,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...