Dipentylsulfid ≥97,0% (durch GC)
TCIAA0673-5GEA 105 CHF
TCIAA0673-5G TCIAA0673-25G
Dipentylsulfid ≥97,0% (durch GC)
Dipentylsulfid
Formel: C₁₀H₂₂S
MW: 174,35 g/mol
Melting Pt: –51,3 °C
Flash-Pt: 85°C
MDL Number: MFCD00027275
CAS-Nummer: 872-10-6
EINECS: 212-820-8
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/73/28928173.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %